Läs mer
Difenylamin R1 lösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12980404 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12980404 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12980404 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 070 1000
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Glasflaska
CAS 6988-21-2
Analyt- eller komponentnamn Diphenylamine solution R1.
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1032102
Molekylformel C11H13NO4
InChI-nyckel SDKQRNRRDYRQKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNC(=O)OC1=CC=CC=C1C2OCCO2
Element Diphenylamine
IUPAC-namn [2-(1,3-dioxolan-2-yl)fenyl]N-metylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 223.228
PubChem CID 23421
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:82093
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • diphenyl amine solution R1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diphenyl amine, sulphuric acid