missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diphenylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 53°C to 54°C |
| Densitet | 1.16 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 302°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (C6H5)2NH |
| MDL-nummer | MFCD00003014 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Diphenylamine, N-Phenylaniline, Diphenylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.22 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?