Läs mer
Difenylaminlösning, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
Levereras med ett analyscertifikat. Partinummer och utgångsdatum anges på alla produktetiketter.
- Synonymer: DPA
- Molekylformel: (C6H5 ) 2NH
- Molmassa: 169,23 g/mol
- CAS: 122-39-4
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.83921g/cm3 |
| Kokpunkt | 295°C |
| Molekylformel | (C6H5)2NH |
| Kvantitet | 1 L |
| Löslighetsinformation | Fully miscible |
| Formel vikt | 169.23g/mol |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | ≤2.5% DPA in Sulphuric Acid |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DIPHENYLAMINE SOLUTION
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, diphenylamine