Läs mer
Difenylamin, TRC
Produktkod. 30373303
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373303 50 g
30381189 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30373303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47894050G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-39-4
Molekylformel C12 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 169.22
Synonym Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
IUPAC-namn N-phenylaniline
LEDER N(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylamine
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Formel vikt 169.0891