Läs mer
Difenylaminsulfonsyranatriumsalt, för ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442832 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442832 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11442832 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215251905
Lösligt i vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylaminesulfonic Acid Sodium Salt
Namnnotering For ACS analysis
CAS 6152-67-6
Färg Beige-grå
Molekylformel C12H11NNaO3S
MDL-nummer MFCD00036468
Kvantitet 5 g
Synonym sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
InChI-nyckel VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn 4-(fenylamino)bensen-1-sulfonsyranatrium
Molekylvikt (g/mol) 272.27
PubChem CID 517002
Formel vikt 271.27
Fysisk form Fint pulver