Läs mer
Diphenylborinic anhydride, 95%
Produktkod. 15471788
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471788 250 mg 250mg
15451788 1 g 1g
15461788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55509.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4426-21-5 | C24H20B2O | 346.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4426-21-5
Molekylformel C24H20B2O
Molekylvikt (g/mol) 346.04
MDL-nummer MFCD00042663
InChI-nyckel SNQFEECGHGUHBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylborinic anhydride, oxybis diphenylborane, diphenylboranyloxy diphenyl borane, diphenylboronic anhydride, 1,1,3,3-tetraphenyldiboroxane, diphenylboranyl diphenylborinate, tetraphenyldiboroxane, borane, oxybis diphenyl, diphenyl borinic anhydride, d03twr
PubChem CID 596810
IUPAC-namn difenylboranyloxi(difenyl)boran
LEDER O(B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylborinic anhydride
Smältpunkt 135°C to 140°C
Färg Vitt till gult
Linjär formel (C6H5)2BOB(C6H5)2
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2950331
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 346.04
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.