Läs mer
Diphenylcarbamic Chloride, Mikromol™
Produktkod. 30052201
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052201 25 mg
1 options
Produktkod. 30052201 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1480.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diphenylcarbamic Chloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylcarbamic Chloride
CAS 83-01-2
Analyt- eller komponentnamn Diphenylcarbamic Chloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H10 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diphenylcarbamic Chloride, Temozolomide Related Compound C (USP), Temozolomide Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn N,N-diphenylcarbamoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 231.68
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 231.0451 g/mol