Läs mer
Difenylkarbamylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11416336
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416336 100 g 100g
11406336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23116.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-01-2 | C13H10ClNO | 231.679 g/mol
Difenylkarbamoylklorid användes för att isolera peptidokeratansulfatfragment från bovina intervertebrala skivor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Difenylkarbamoylklorid användes för att isolera peptidokeratansulfatfragment
från bovina intervertebrala skivor.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-01-2
Molekylformel C13H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 231.679
MDL-nummer MFCD00000633
InChI-nyckel XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylcarbamyl chloride, diphenylcarbamoyl chloride, carbamic chloride, diphenyl, diphenylcarbamic chloride, n,n-diphenylcarbamyl chloride, diphenylchloroformamide, carbamoyl chloride, diphenyl, carabamic chloride, diphenyl, chloroformic acid diphenylamide, carbamic chloride, n,n-diphenyl
PubChem CID 65741
IUPAC-namn N,N-difenylkarbamoylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylcarbamyl chloride
Smältpunkt 82°C to 86°C
UN-nummer UN3261
Beilstein 515312
Löslighetsinformation Reacts with water.
Kvantitet 100 g
Odör Irritating
Formel vikt 231.68
Känslighet Moisture Sensitive
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.