Läs mer
Diphenylcarbazone-mercuric Reagent (I+II) EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12990404 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12990404 2 x 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 12990404 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 071 100
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifikationer
CAS 6988-21-2
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1032601
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H13NO4
Kvantitet 2 x 100 mL
Synonym dioxacarb, dioxacarbe, dioxocarb, rovlinka, elocron, famid, elocron 50wp, mcdp, elocron 8353, du pont 1519
InChI-nyckel SDKQRNRRDYRQKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNC(=O)OC1=CC=CC=C1C2OCCO2
IUPAC-namn [2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl] N-methylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 223.228
PubChem CID 23421
ChEBI CHEBI:82093
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenylcarbazone mercuric reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .