Läs mer
Difenylcyklopropenon,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431571 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431571 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11431571 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215952301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00 SEK
    806.22 SEK / 1g
    Save 40.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylcyclopropenone
CAS 886-38-4
Färg Solbränna
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C15H10O
MDL-nummer MFCD00001311
Kvantitet 1 g
Synonym diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
InChI-nyckel HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn difenylcykloprop-2-en-1-on
Molekylvikt (g/mol) 206.24
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
Formel vikt 206.24
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1GR DIPHENYLCYCLOPROPENONE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylcyclopropenone