Läs mer
Difenylcyklopropenon, LoGiCal
Produktkod. 30460904
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460904 10 mg
1 options
Produktkod. 30460904 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3487.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylcyclopropenone
CAS 886-38-4
Analyt- eller komponentnamn Diphenylcyclopropenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, Cyclopropenone, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenylcyclopropenone, DPC, Diphencyclopropenone, Diphencyprone, NSC 57541
InChI formel InChI=1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C1C(=C1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 2,3-difenylcykloprop-2-en-1-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 206.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 206,0732 g/mol