Läs mer
Difenylcyklopropenon, Mikromol™
Beskrivning
Difenylcyklopropenon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylcyclopropenone |
| CAS | 886-38-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diphenylcyclopropenone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H10 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, Cyclopropenone, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenylcyclopropenone, DPC, Diphencyclopropenone, Diphencyprone, NSC 57541 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| LEDER | O=C1C(=C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2,3-difenylcykloprop-2-en-1-ett |
| Visa mer |