Läs mer
Difenyldiklorosilan, 97 %
Produktkod. 11429932
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429932 500 g 500g
11419932 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429932 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12051.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-10-4 | C12H10Cl2Si | 253,20 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och mellanprodukt
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, oxidationsmedel och baser. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-10-4
Molekylformel C12H10Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 253.20
MDL-nummer MFCD00000489
InChI-nyckel OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis
PubChem CID 6627
IUPAC-namn diklor(difenyl)silan
LEDER Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 303°C to 304°C
Kemiskt namn eller material Diphenyldichlorosilane
Smältpunkt -22°C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1769
Beilstein 609882
Flampunkt 157°C (314°F)
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 253.2
Procent renhet 97%
Odör Pungent
Brytningsindex 1.579
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.208
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.