Läs mer
Diphenyldichlorosilane, 97%
Beskrivning
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, oxidationsmedel och baser. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 303°C to 304°C |
| Kemiskt namn eller material | Diphenyldichlorosilane |
| Smältpunkt | -22°C |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1769 |
| Beilstein | 609882 |
| Flampunkt | 157°C (314°F) |
| Löslighetsinformation | Decomposes in water. |
| Formel vikt | 253.2 |
| Procent renhet | 97% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diphenyldichlorosilane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Diphenyldichlorosilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.