Läs mer
Difenyldiklorosilan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyldichlorosilane |
| CAS | 80-10-4 |
| Molekylformel | C12H10Cl2Si |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Dichlorodiphenylsilane, Diphenylsilicon Dichloride, Diphenylsilyl Dichloride, NSC 77110, TSL 8062 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| LEDER | Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | diklor(difenyl)silan |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.2 |
| Formel vikt | 251.9929 |