Läs mer
Diphenyldithioperoxyanhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyldithioperoxyanhydride |
| CAS | 5873-93-8 |
| Molekylformel | C14 H10 S4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Bis(phenylthioxomethyl) Disulfide, Bis(thiobenzoyl) Disulfide, Di(thiobenzoyl) Disulfide, Diphenyl Dithioperoxy Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10S4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| LEDER | S=C(SSC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzenecarbonothioylsulfanyl benzenecarbodithioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.489 |
| Formel vikt | 305.967 |