Läs mer
Difenylditiofosfonsyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323397
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323397 0.5 g 0.5g
11343397 2 g 2g
11333397 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017758.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1015-38-9 | C12H11PS2 | 250.31 g/mol
Difenylditiofosfonsyra används istället för fenylfosfat för acylering av nukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1015-38-9
Molekylformel C12H11PS2
Molekylvikt (g/mol) 250.31
MDL-nummer MFCD00014457
InChI-nyckel CLUOCCWZZAGLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphinodithioic acid, diphenyldithiophosphonic acid, diphenyldithiophosphinic acid, phosphinodithioic acid, diphenyl, diphenyl sulfanyl-??-phosphanethione, dithiodiphenylphosphinic acid, diphenyl-sulfanyl-sulfanylidene, diphenyl sulfanyl-lambda-phosphanethione, diphenyl-sulfanyl-sulfanylidenephosphorane, diphenyl sulfanyl-$l; 5-phosphanethione
PubChem CID 129564
IUPAC-namn difenyl-sulfanyl-sulfanyliden-$l^{5}-fosfan
LEDER SP(=S)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyldithiophosphonic acid
Smältpunkt 55°C to 56°C
Kvantitet 0.5 g
Formel vikt 250.31
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.