Läs mer
Difenyleniodonklorid
Produktkod. 15426609
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426609 50 mg -
15416609 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64838.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3580.20 SEK
    2787.65 SEK / 50mg
    Save 792.55 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 4673-26-1 | C12H8ClI | 314,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4673-26-1
Molekylformel C12H8ClI
Molekylvikt (g/mol) 314.55
MDL-nummer MFCD00214165
InChI-nyckel FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Synonym diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
PubChem CID 2733504
ChEBI CHEBI:77967
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyleneiodonium chloride
Smältpunkt >310 °C
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 314.55
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenyleneiodonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyleneiodoniumchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.