missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diphenyleneiodonium Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyleneiodonium Sulfate |
| CAS | 4510-83-2 |
| Molekylformel | 2 C12 H8 I . O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C12H8I.H2O4S/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;1-5(2,3)4/h2*1-8H;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| LEDER | [O-]S(=O)(=O)[O-].c1ccc2c(c1)[i+]c3ccccc23.c4ccc5c(c4)[i+]c6ccccc56 |
| Molekylvikt (g/mol) | 654.26 |
| Formel vikt | 653.8859 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?