Learn More
Difenylgermaniumdiklorid, 98+%
Artikelnummer. 11337788
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11337788 5 g 5g
11327788 1 g 1g
11317788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11337788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 034113.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1613-66-7 | C12H14Cl2Ge | 301,77 g/mol
Difenylgermaniumdiklorid används som en organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1613-66-7
Molekylformel C12H14Cl2Ge
Molekylvikt (g/mol) 301.77
MDL-nummer MFCD00013587
InChI-nyckel YROQISGFJISKEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldichlorogermane, diphenylgermanium dichloride, germane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenylgermene, dichloro diphenyl germane, acmc-1bssq, germane,dichlorodiphenyl, germanium diphenyl dichloride
PubChem CID 74167
IUPAC-namn diklor(difenyl)german
LEDER Cl.Cl.[GeH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Diphenylgermanium dichloride
Smältpunkt 9 °C
Densitet 1.415 g/mL
Kokpunkt 107 °C (16 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.597
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 297.73
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.