Läs mer
Thermo Scientific Chemicals alfa, alfa-difenylglycin, 98 %
Produktkod. 10737521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10737521 5 g Glasflaska 5g
10796252 25 g Glasflaska 25g
11956811 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10737521 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 171720050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3060-50-2
Molekylformel C14H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 227.26
MDL-nummer MFCD00008048
InChI-nyckel YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
PubChem CID 18289
IUPAC-namn 2-amino-2,2-difenylättiksyra
LEDER NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α,α-Diphenylglycine
Smältpunkt 244,0 °C till 247,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC(C6H5)2CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 14,I,625
Formel vikt 227.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.