Läs mer
Diphenylglyoxime, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10667941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10667941 100 g Glass bottle 100g
10168112 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10667941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408931000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 23873-81-6
Molekylformel C14H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.26
MDL-nummer MFCD00002113
InChI-nyckel JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Synonym diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
IUPAC-namn N-[(Z)-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl]hydroxylamine
LEDER O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylglyoxime
Smältpunkt 238.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,1081
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 240.26
Procent renhet 97%
Kvalitet Technical