Läs mer
Difenyliodonklorid, 98+%
Produktkod. 11432128
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432128 10 g 10g
11442128 50 g 50g
11452128 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15149.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1483-72-3 | C12H10ClI | 316,57 g/mol
Difenyljodoniumklorid används som reagens för elektrofil fenylering. Det används som en reaktant för kopparkatalyserade korskopplingsreaktioner av purinbandarylering av aniliner. Det är involverat i framställningen av acetylenisk arylselenid och (arylmetylen)oxindoler. Vidare används det vid framställning av arylalkyner genom Sonogashira-kopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Difenyljodoniumklorid används som reagens för elektrofil fenylering. Det används som en reaktant för kopparkatalyserade korskopplingsreaktioner av purinbandarylering av aniliner. Det är involverat i framställningen av acetylenisk arylselenid och (arylmetylen)oxindoler. Vidare används det vid framställning av arylalkyner genom Sonogashira-kopplingsreaktioner.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1483-72-3
Molekylformel C12H10ClI
Molekylvikt (g/mol) 316.57
MDL-nummer MFCD00011909
InChI-nyckel RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym diphenyliodonium chloride, diphenyliodanium chloride, iodonium, diphenyl-, chloride, diphenyliodoniumchloride, c12h10i.cl, iodonium, diphenyl-, chloride 1:1, acmc-1bxx9
PubChem CID 73870
IUPAC-namn difenyljodanium;klorid
LEDER [Cl-].[I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyliodonium chloride
Smältpunkt ∼230°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3574977
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,7464
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 316.57
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.