Läs mer
Difenyliodon hexafluorfosfat, 98 %
Produktkod. 11499056
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499056 50 g 50g
11489056 10 g 10g
11409066 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17934.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 58109-40-3 | C12H10I | 281,12 g/mol
Difenyljodoniumhexafluorfosfat används som katjonisk fotoinitiator och fotosyragenerator. Det fungerar som en katalysator för fotokemisk polymerisation av olika monomerer. Vidare användes det som arylerande reagens såväl som en oxidant i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Difenyljodoniumhexafluorfosfat används som katjonisk fotoinitiator och fotosyragenerator. Det fungerar som en katalysator för fotokemisk polymerisation av olika monomerer. Vidare användes det som arylerande reagens såväl som en oxidant i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i tetrahydrofuran, etylacetat, metanol, acetonitril, dimetylformamid, dimetylkarbonat. Svårlösligt i kloroform och diklormetan. Olösligt i pentaner, hexaner, toluen och dietyleter.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58109-40-3
Molekylformel C12H10I
Molekylvikt (g/mol) 281.12
MDL-nummer MFCD00061398
InChI-nyckel OZLBDYMWFAHSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 2737136
IUPAC-namn difenyljodanium
LEDER [I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Smältpunkt 139 °C till 144 °C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i tetrahydrofuran, etylacetat, metanol, acetonitril, dimetylformamid och dimetylkarbonat. Sparsamt löslig i kloroform och diklormetan. Olöslig i pentaner, hexaner, toluen och dietyleter.
Formel vikt 426.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.