Läs mer
Difenyljodoniumtrifluormetansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10712952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10712952 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10712952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432840010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 66003-76-7 | C12H10I·CF3O3S | 430.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
CAS 66003-76-7
Smältpunkt 179 °C till 182 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H10I·CF3O3S
MDL-nummer MFCD00191356
Kvantitet 1 g
Synonym diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium triflate, diphenyliodonium triflate, acmc-209nt6, diphenyliodonium trifluoromethansulfonat, diphenyliodanium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodonium trifluoromethane sulfonate, diphenyliodonium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium; tris fluoranyl methanesulfonate
InChI-nyckel SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C=C1)[I+]C2=CC=CC=C2.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn difenyljodanium;trifluormetansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 430.18
PubChem CID 2737137
Formel vikt 430.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.