Läs mer
Difenylmetan, 99+%
Produktkod. 11444787
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444787 100 g 100g
11454787 500 g 500g
11464787 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21256.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168,24 g/mol
Difenylmetan, används som en vidhäftande kemisk sammansättning för att tillverka flexibla laminat för användning i livsmedelsförpackningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Difenylmetan, används som en vidhäftande kemisk sammansättning för att tillverka flexibla
laminat för användning i livsmedelsförpackningar.
Löslighet Löslig i etanol
, eter, bensen och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-81-5
Molekylformel C13H12
Molekylvikt (g/mol) 168.24
MDL-nummer MFCD00004781
InChI-nyckel CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
PubChem CID 7580
ChEBI CHEBI:38884
IUPAC-namn bensylbensen
LEDER C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylmethane
Smältpunkt 22 °C till 26 °C
Densitet 1.01
Kokpunkt 262 °C till 264 °C
Flampunkt 130 °C (266 °F)
Brytningsindex 1.577
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1904982
Merck Index 14,3328
Löslighetsinformation Löslig i etanol, eter, bensen och kloroform.
Formel vikt 168.24
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.