Läs mer
Difenylmetanol (Benzhydrol), Mikromol™
Produktkod. 17971316
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971316 25 mg
17954286 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971316 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0490.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Difenylmetanol (Benzhydrol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylmethanol
CAS 91-01-0
Analyt- eller komponentnamn Diphenylmethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclizine Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Diphenhydramine Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Impurity B, Dimenhydrinate Impurity I, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity D, Ebastine Impurity A, Cyclizine Impurity B, Diphenhydramine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
LEDER OC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Difenylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 184.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 184,0888 g/mol