Läs mer
Difenylmetanon (Bensofenon), Mikromol™
Produktkod. 30460282
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460282 4 x 25 mg
17943176 25 mg
17931136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460282 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0630.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Difenylmetanon (Bensofenon), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone
CAS 119-61-9
Analyt- eller komponentnamn Benzophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzophenone, Diphenylmethanone, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. H (EP), Phenytoin Imp. A (EP), Phenytoin Sodium Imp. A (EP), Dimenhydrinate Imp. J (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. E (EP), Diphenhydramine Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. H (EP), SKF-3353, Ph Eur Diphenhydramine HCl Impurity E, Dimenhydrinate Impurity J, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity E, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity H, Phenytoin Impurity A, Phenytoin Sodium Impurity A, Diphenhydramine Impurity E, Hydrocodone Impurity H, Phenytoin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Difenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 182,0732 g/mol