Läs mer
Difenylmetanonhydrazon, TRC
Produktkod. 30373822
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30373822 100 g
1 options
Produktkod. 30373822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD491685100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone hydrazone
CAS 5350-57-2
Molekylformel C13 H12 N2
Kvantitet 100 g
Synonym Benzophenone Hydrazone, Diphenyl Ketone Hydrazone, Diphenyl methanone Hydrazone, N-(Diphenylmethylene)hydrazine, NSC 43
InChI formel InChI=1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2
LEDER NN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Benshydrylidenhydrazin
Molekylvikt (g/mol) 196.25
Formel vikt 196.1