Läs mer
Difenylmetanonhydrazon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzophenone hydrazone |
| CAS | 5350-57-2 |
| Molekylformel | C13 H12 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzophenone Hydrazone, Diphenyl Ketone Hydrazone, Diphenyl methanone Hydrazone, N-(Diphenylmethylene)hydrazine, NSC 43 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2 |
| LEDER | NN=C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | Benshydrylidenhydrazin |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.25 |
| Formel vikt | 196.1 |