Läs mer
Diphenylmethylsilane, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylmethylsilane |
| CAS | 776-76-1 |
| Molekylformel | C13H14Si |
| MDL-nummer | MFCD00008255 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | C[SiH](C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.34 |
| Procent renhet | 95% |