Läs mer
Diphenylphosphinamide, 98%
Produktkod. 11417997
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417997 5 g 5g
11427997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16657.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5994-87-6 | C12H12NOP | 217.21 g/mol
Difenylfosfinamid används för att förse 5H-oxazol-4-oner med diastereoselektivitet och enantioselektivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Difenylfosfinamid används för att förse 5H-oxazol-4-oner med diastereoselektivitet och enantioselektivitet.
Löslighet
Löslig i kloroform, nitrometan, nitrobensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5994-87-6
Molekylformel C12H12NOP
Molekylvikt (g/mol) 217.21
MDL-nummer MFCD00014766
InChI-nyckel RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphinamide, p,p-diphenylphosphinic amide, amino phenyl phosphoryl benzene, amino phenyl phosphoroso benzene, diphenyl phosphinic acid amide, azanyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 853560
LEDER NP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylphosphinamide
Smältpunkt 160°C to 162°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,nitromethane,nitrobenzene.
IUPAC-namn [amino(fenyl)fosforoso]bensen
Formel vikt 217.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.