Läs mer
Difenylfosfin, 95 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10492314 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10492314 50 mL AcroSeal™ Glasflaska 50ml
1 options
Produktkod. 10492314 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427290500
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylphosphine
CAS 829-85-6
Densitet 1.0700 g/mL, 1.07
Kokpunkt 280.0°C
Flampunkt 110°C
Analysprocentintervall 95%
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C12H11P
Linjär formel C6H5PHC6H5
Brytningsindex 1.6240 to 1.6260
Kvantitet 50 mL
Merck Index 15, 3364
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Molekylvikt (g/mol) 186.19
Formel vikt 186.19
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.