Läs mer
Difenylfosfinoxid, 97 %
Produktkod. 11484557
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484557 1 g 1g
11494557 5 g 5g
11404567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21101.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 4559-70-0 | C12H11OP | 202,19 g/mol
Används vid framställning av triarylfosfinoxider och som asymmetriska katalysatorer, framställning av alkenyldifenylfosfinoxider och Horner-Wittig-reagenser. Det är en ligand för Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, Hydrofosfonyleringar och Suzuki-Miyaura Coupling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid framställning av triarylfosfinoxider och som asymmetriska katalysatorer, framställning av alkenyldifenylfosfinoxider och Horner-Wittig-reagenser. Det är en ligand för Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, Hydrofosfonyleringar och Suzuki-Miyaura Coupling.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4559-70-0
Molekylformel C12H11OP
Molekylvikt (g/mol) 202.19
MDL-nummer MFCD00002079
InChI-nyckel ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
PubChem CID 6327869
IUPAC-namn oxo(difenyl)fosfanium
LEDER O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylphosphine oxide
Smältpunkt 51°C to 56°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 202.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.