Läs mer
Difenylfosfinoxid, TRC
Produktkod. 30379157
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30379157 100 mg
1 options
Produktkod. 30379157 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492748100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylphosphine Oxide
CAS 4559-70-0
Molekylformel C12H11OP
Kvantitet 100 mg
Synonym Diphenylphosphine Oxide, Diphenylphosphine oxide (ACI), (Phenylphosphoroso)benzene, DPPO, NSC 77604, OX 2, OX 2 (flame retardant)
InChI formel InChI=1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
LEDER O=P(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn fenylfosfonoylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 202.18
Formel vikt 202.0548