Läs mer
Difenylfosfinoxid, TRC
Produktkod. 30379318
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30379318 50 mg
1 options
Produktkod. 30379318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49274850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylphosphine Oxide
CAS 4559-70-0
Molekylformel C12H11OP
Kvantitet 50 mg
Synonym Diphenylphosphine Oxide, Diphenylphosphine oxide (ACI), (Phenylphosphoroso)benzene, DPPO, NSC 77604, OX 2, OX 2 (flame retardant)
InChI formel InChI=1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
LEDER O=P(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn fenylfosfonoylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 202.18
Formel vikt 202.0548
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.