Läs mer
Diphenylphosphinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylphosphinic Acid |
| CAS | 1707-03-5 |
| Molekylformel | C12H11O2P |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | P,P-Diphenylphosphinic Acid, Diphenylphosphinic Acid, Hydroxydiphenylphosphine Oxide, NSC 13583 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14) |
| LEDER | OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.19 |
| Formel vikt | 218.0497 |