Läs mer
Diphenylphosphinic Chloride, TRC
Produktkod. 30374652
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30374652 10 g
1 options
Produktkod. 30374652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49209510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylphosphinic Chloride
CAS 1499-21-4
Molekylformel C12H10ClOP
Kvantitet 10 g
Synonym Chlorodiphenylphosphine Oxide, Diphenylchlorophosphine Oxide, Diphenylphosphinic acid Chloride, Diphenylphosphinic Chloride, Diphenylphosphinoyl Chloride, Diphenylphosphinyl Chloride, Diphenylphosphonic Chloride, Diphenylphosphorus Oxychloride, NSC 175848
InChI formel InChI=1S/C12H10ClOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER ClP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn [chloro(phenyl)phosphoryl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 236.63
Formel vikt 236.0158