Läs mer
Difenylfosfinoidithiosyra (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylphosphinodithioic Acid |
| CAS | 1015-38-9 |
| Molekylformel | C12H11PS2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15) |
| LEDER | SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | Difenyl-sulfanyl-sulfanylliden-5-fosfan λ |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.31 |
| Formel vikt | 250.004 |