Läs mer
Difenylfosfinoidithiosyra (>90 %), TRC
Produktkod. 30348434
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30348434 500 mg
1 options
Produktkod. 30348434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB430388500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylphosphinodithioic Acid
CAS 1015-38-9
Molekylformel C12H11PS2
Kvantitet 500 mg
Synonym P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
LEDER SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Difenyl-sulfanyl-sulfanylliden-5-fosfan λ
Molekylvikt (g/mol) 250.31
Formel vikt 250.004