Läs mer
Difenylfosfon azid, 97 %
Produktkod. 11410073
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410073 5 g 5g
11420073 25 g 25g
11430073 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410073 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12124.06
Request Bulk or Custom Format
Förvara kyla | CAS: 26386-88-9 | C12H10N3O3P | 275,20 g/mol
Difenylfosfonazid fungerar som ett reagens för syntes av peptider och fosforamidater genom att reagera med aminer. Det används också för framställning av oligosackarider kopplade till karbamat- och ureabindningar med hjälp av modifierade Curtis omarrangemang. Det är involverat i pseudohalogenersättning av azidogruppen genom behandling med nukleofila reagenser, såsom vatten, butanol, ammoniak och olika aminer. Vidare används den som en hydroazideringskatalysator för framställning av organoazider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Difenylfosfonazid fungerar som ett reagens för syntes av peptider och fosforamidater genom att reagera med aminer. Det används också för framställning av oligosackarider kopplade till karbamat- och ureabindningar med hjälp av modifierade Curtis omarrangemang. Det är involverat i pseudohalogenersättning av azidogruppen genom behandling med nukleofila reagenser, såsom vatten, butanol, ammoniak och olika aminer. Vidare används den som en hydroazideringskatalysator för framställning av organoazider.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26386-88-9
Molekylformel C12H10N3O3P
Molekylvikt (g/mol) 275.20
MDL-nummer MFCD00001987
InChI-nyckel SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av
PubChem CID 123414
IUPAC-namn [azido(fenoxi)fosforyl]oxibensen
LEDER [N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylphosphonic azide
Densitet 1.275
Kokpunkt 161°C to 162°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall 97%
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3278
Beilstein 2058967
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 275.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenylphosphonic azide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorazidic acid,diphenyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.