Läs mer
Difenylfosforazidat, TRC
Produktkod. 30385648
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30385648 10 g
1 options
Produktkod. 30385648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49164010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylphosphorazidate
CAS 26386-88-9
Molekylformel C12H10N3O3P
Kvantitet 10 g
Synonym Azidodiphenoxyoxophosphorane, DPPA, Diphenyl Azidophosphate, Diphenyl Phosphorazide, Diphenylphosphoryl Azide, O,O-Diphenylphosphoryl Azide, Phosphoric Acid Diphenyl Ester Azide
InChI formel InChI=1S/C12H10N3O3P/c13-14-15-19(16,17-11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER [N-]=[N+]=NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Molekylvikt (g/mol) 275.2
Formel vikt 275.046