Läs mer
Diphenylpyraline Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylpyraline Hydrochloride |
| CAS | 132-18-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diphenylpyraline Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H23 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Diphenylpyraline Hydrochloride, 1-Methyl-4-piperidyl Benzhydryl Ether Hydrochloride, 4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine Hydrochloride, Anginosan, Belfene, Dayfen, Diafen, Diafen Hydrochloride, Diaphen, Diphenpyraline Hydrochloride, Diphenylpyraline Teoclate, Hispril, Hispril Hydrochloride, Histryl, Histyn, Kolton Jelly, Lergoban, Lergobine, Sumadil; |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Visa mer |