Läs mer
Diphenylpyraline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Diphenylpyraline Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylpyraline Hydrochloride |
| CAS | 132-18-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diphenylpyraline Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H23 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Diphenylpyraline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-benzhydryloxy-1-methylpiperidine;hydrochloride |
| Visa mer |