Läs mer
Diphenylpyraline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylpyraline Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 317.1546 |