Läs mer
Diphenylpyraline, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylpyraline |
| CAS | 147-20-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diphenylpyraline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H23 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Diphenylpyraline, 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine, 1-Methyl-4-piperidyl benzhydryl ether, 4-(Benzhydryloxy)-1-methylpiperidine, AN 1041, Diphenpyraline, Diphenylpyraline, Diphenylpyrilene, Hystryl, Lyssipoll, Mepiben, N-Methyl-4-(benzhydryloxy)piperidine, Neargal, P 253 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Visa mer |