Läs mer
Difenylpyralin N-oxid, Mikromol™
Description
Difenylpyralin N-oxid
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Diphenylpyraline N-Oxide |
| CAS | 10020-59-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diphenylpyraline N-Oxide |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C19 H23 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-1-methyl-, 1-oxide, Diphenylpyraline N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(21)14-12-18(13-15-20)22-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3 |
| LEDER | C[N+]1([O-])CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-benzhydryloxi-1-metyl-1-oxidopiperidin-1-ium |
| Show More |