Läs mer
Diphenylpyraline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylpyraline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3 |
| Formel vikt | 281.178 |
| Procent renhet | >95% |