Läs mer
Difenylsilan, 97 %
Produktkod. 11424300
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424300 100 g 100g
11404300 5 g 5g
11414300 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424300 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10884.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 775-12-2 | C12H10Si | 182,297 g/mol
Tiokarbonylderivat av sekundära alkoholer reduceras lätt med difenylsilan i en radikalkedjeprocess vid rumstemperatur med användning av trietylboran-luft som initiator. En förbättrad radikalkedjeprocedur för deoxygenering av sekundära och primära alkoholer med difenylsilan som väteatomdonator och trietylboran-luft som initiator. Difenylsilan är ett reagens i uppfinningen av radikalreaktioner för deoxygenering av alkoholer via deras tiokarbonylderivat, deaminering via isonitriler och dehalogenering av brom- och jodföreningar genom radikalkedjekemi. Fluorescerande filmsensor för vapor-phase nitroaromatiska sprängämnen via monolagersammansättning av oligo(difenylsilan) på glasplattaytor. Reduktioner av karboxylsyraderivat med silaner i närvaro av rodiumkomplex studerades. Karboxylsyraestrar reducerades till alkoholer med difenylsilan katalyserad av [RhCl (torsk)] 2/4PPh 3 eller [RhCl (PPh 3) 3] vid rumstemperatur i upp till 99 % utbyte. Sekventiella C-Si-bindningsbildningar från difenylsilan och dess applicering på silandiolpeptidisosterprekursorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiokarbonylderivat av sekundära alkoholer reduceras lätt av difenylsilan i en radikalkedjeprocess vid rumstemperatur med användning av trietylboran-luft som initiator. En förbättrad radikalkedjeprocedur för deoxygenering av sekundära och primära alkoholer med difenylsilan som väteatomdonator och trietylboran-luft som initiator. Difenylsilan är ett reagens i uppfinningen av radikalreaktioner för deoxygenering av alkoholer via deras tiokarbonylderivat, deaminering via isonitriler och dehalogenering av brom- och jodföreningar genom radikalkedjekemi. Fluorescerande filmsensor för vapor-phase nitroaromatiska sprängämnen via monolagersammansättning av oligo(difenylsilan) på glasplattaytor. Reduktioner av karboxylsyraderivat med silaner i närvaro av rodiumkomplex studerades. Karboxylsyraestrar reducerades till alkoholer med difenylsilan katalyserad av [RhCl (torsk)] 2/4PPh 3 eller [RhCl (PPh 3) 3] vid rumstemperatur i upp till 99 % utbyte. Sekventiella C-Si-bindningsbildningar från difenylsilan och dess applicering på silandiolpeptidisosterprekursorer.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser, tungmetallpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 775-12-2
Molekylformel C12H10Si
Molekylvikt (g/mol) 182.297
MDL-nummer MFCD00003002
InChI-nyckel BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
PubChem CID 6327659
IUPAC-namn cyklohexa-2,5-dien-1-yliden(fenyl)silanid
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
Specifikationer
Kokpunkt 95 °C till 97 °C (13 mmHg)
Kemiskt namn eller material Diphenylsilane
Kvantitet 100 g
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Brytningsindex 1.579
Densitet 0.996
Linjär formel (C6H5)2SiH2
Beilstein 2935887
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten.
Formel vikt 184.32
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.