Läs mer
Difenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10032001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10032001 25 g Glasflaska 25g
10105960 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10032001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329770250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 775-12-2 | C12H12Si | 184.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 775-12-2
Molekylformel C12H12Si
Molekylvikt (g/mol) 184.31
MDL-nummer MFCD00003002
InChI-nyckel BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
PubChem CID 6327659
IUPAC-namn cyklohexa-2,5-dien-1-yliden(fenyl)silanid
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylsilane
Namnnotering 97%
Färg Färglös
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 95°C to 97°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2SiH2
Brytningsindex 1.5780 to 1.58
Kvantitet 25 g
Fieser 01,348; 13,153; 15,151; 16,160; 17,132
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 184.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenylsilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.